Merck
ENA300790872
Enamine
(3-isothiocyanato-2,2-dimethylpropyl)dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.29
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-isothiocyanato-2,2-dimethylpropyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C8H16N2S/c1-8(2,5-9-7-11)6-10(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
CXMXFACHOSRRHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65680
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)