Merck
ENA292596431
Enamine
[1-(2-methoxyphenyl)pyrrolidin-3-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
Iupac Name
[1-(2-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-15-12-5-3-2-4-11(12)14-7-6-10(8-13)9-14/h2-5,10H,6-9,13H2,1H3
InChI Key
CVGYDKVFXXSBNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62089
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62089