Merck
ENA249152197
Enamine
3,6-dimethyl 1,8,9,10,11,11-hexachlorotricyclo[6.2.1.0,2,7]undeca-2,4,6,9-tetraene-3,6-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
464.94
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl (1R,4S)-1,2,3,4,9,9-hexachloro-1,4-dihydro-1,4-methanonaphthalene-5,8-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H8Cl6O4/c1-24-11(22)5-3-4-6(12(23)25-2)8-7(5)13(18)9(16)10(17)14(8,19)15(13,20)21/h3-4H,1-2H3
InChI Key
STJNNWOWRJEFNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54543
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54543
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)