Merck
ENA245486286
Enamine
(2-tert-butylcyclohexyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.77
MDL番号:
Iupac Name
(2-tert-butylcyclohexyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23N.ClH/c1-11(2,3)10-7-5-4-6-9(10)8-12;/h9-10H,4-8,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
BOUMEDOPDQZXED-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54668
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54668