Merck
ENA245486051
Enamine
[2-(diethylamino)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.26
MDL番号:
Iupac Name
[2-(diethylamino)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-3-12(4-2)11-8-6-5-7-10(11)9-13/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
OQRPOJNFYIWTPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53649
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53649
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)