Merck
ENA245485923
Enamine
3-methyl-1-(naphthalen-1-yl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.31
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-N'-(1-naphthyl)thiourea
Inchi Code
1S/C12H12N2S/c1-13-12(15)14-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H2,13,14,15)
InChI Key
VNYCNEZSUHRXMT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53434
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53434