Merck
ENA245485814
Enamine
2-[(5-cyanopyridin-2-yl)amino]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
Iupac Name
[(5-cyano-2-pyridinyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c9-3-6-1-2-7(10-4-6)11-5-8(12)13/h1-2,4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
ODUSFDRHPWOSDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53266