Merck
ENA245485598
Enamine
1-cyclohexylpiperidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.28
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclohexyl-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H19NO/c13-11-6-8-12(9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h10H,1-9H2
InChI Key
QQYHUQVNANUTNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52938
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52938