Merck
ENA245485365
Enamine
2-[(2-hydroxyethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
mp
71-73
Iupac Name
2-[(2-hydroxyethyl)amino]nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c9-6-7-2-1-3-10-8(7)11-4-5-12/h1-3,12H,4-5H2,(H,10,11)
InChI Key
WSLQHHGQBZIPEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52120
Melting Point
71-73
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52120
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)