Merck
ENA238713879
Enamine
[1-(3-bromophenyl)cyclobutyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.14
MDL番号:
Iupac Name
[1-(3-bromophenyl)cyclobutyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-10-4-1-3-9(7-10)11(8-13)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6,8,13H2
InChI Key
KNGDQEVWRCWFDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52225
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52225