Merck
ENA238713119
Enamine
N-(4-fluorophenyl)-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.28
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H9FN2O2S/c1-8(17)15(11-4-2-9(13)3-5-11)12-14-10(6-16)7-18-12/h2-7H,1H3
InChI Key
ZJFCQJCSLNUPAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51840