Merck
ENA238713114
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.19
MDL番号:
mp
55-57
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c13-8-9-4-1-2-5-10(9)12-7-3-6-11-12/h1-8H
InChI Key
KIGZYDJKBTYFBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51833
Melting Point
55-57
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)