Merck
ENA238712756
Enamine
N-ethyl-2,4-dimethylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.7
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-2,4-dimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-4-11-10-6-5-8(2)7-9(10)3;/h5-7,11H,4H2,1-3H3;1H
InChI Key
SFOIOHFBGKWVOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51171
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51171