Merck
ENA238711508
Enamine
4-[(3-carbamoylpyridin-2-yl)sulfanyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.3
MDL番号:
Iupac Name
4-{[3-(aminocarbonyl)-2-pyridinyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H10N2O3S/c14-11(16)10-2-1-7-15-12(10)19-9-5-3-8(4-6-9)13(17)18/h1-7H,(H2,14,16)(H,17,18)
InChI Key
YCDZAGKSVJPOFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45450
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45450