Merck
ENA238710746
Enamine
5-methylpyrimidine-2-thiol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.64
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-2-pyrimidinethiol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-6-5(8)7-3-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI Key
AZFLVSNLWLWSAZ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42949
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42949
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)