Merck
ENA238710580
Enamine
methyl N-(2-hydroxyphenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
mp
118-123
Iupac Name
methyl 2-hydroxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)9-6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,10H,1H3,(H,9,11)
InChI Key
SWVPURTXCYPXDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42358
Melting Point
118-123
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42358