Merck
ENA189566604
Enamine
ethyl 3-(1-formyl-2-methylindolizin-3-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.3
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-(1-formyl-2-methyl-3-indolizinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c1-3-19-15(18)8-7-13-11(2)12(10-17)14-6-4-5-9-16(13)14/h4-6,9-10H,3,7-8H2,1-2H3
InChI Key
XIGJMUZGPDMEOX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43472
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43472