Merck
ENA189566586
Enamine
[2-(4-propoxyphenoxy)pyridin-3-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.32
MDL番号:
Iupac Name
[2-(4-propoxyphenoxy)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C15H18N2O2/c1-2-10-18-13-5-7-14(8-6-13)19-15-12(11-16)4-3-9-17-15/h3-9H,2,10-11,16H2,1H3
InChI Key
YKILBLPQBANTJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43442
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43442