Merck
ENA183889262
Enamine
ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.32
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-2-19-15(18)13-11-16(9-8-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3
InChI Key
ROSZJQBQGFBFSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23925
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23925
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)