Merck
ENA183888829
Enamine
4-[(5-bromothiophen-2-yl)methoxy]-3-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
343.2
MDL番号:
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-thienyl)methoxy]-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11BrO4S/c1-17-11-6-8(13(15)16)2-4-10(11)18-7-9-3-5-12(14)19-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
GJPTXIFDAOSQGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39797
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39797