Merck
ENA183042422
Enamine
2-({[(3-bromophenyl)carbamoyl]methyl}sulfanyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.19
MDL番号:
Iupac Name
2-{[2-(3-bromoanilino)-2-oxoethyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3S/c1-7(11(15)16)17-6-10(14)13-9-4-2-3-8(12)5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
YIWANVDLGIQADD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39773
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39773