Merck
ENA183042357
Enamine
N-(3-amino-4-fluorophenyl)butane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-amino-4-fluorophenyl)-1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15FN2O2S/c1-2-3-6-16(14,15)13-8-4-5-9(11)10(12)7-8/h4-5,7,13H,2-3,6,12H2,1H3
InChI Key
WLQGBSOUOXDPOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39677
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39677
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)