Merck
ENA181911718
Enamine
2-bromo-5-(chloromethyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.51
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-5-(chloromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H4BrClS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H,3H2
InChI Key
RGAWORKAZJRWOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29689
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29689