Merck
ENA181911427
Enamine
3-(2-methylcyclopropaneamido)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
Iupac Name
3-{[(2-methylcyclopropyl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-7-5-10(7)11(14)13-9-4-2-3-8(6-9)12(15)16/h2-4,6-7,10H,5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
NJHLXYNGPQOJLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36941
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36941
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)