Merck
ENA181911379
Enamine
3-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.63
MDL番号:
mp
168-171
Iupac Name
3-chloro-N-(4-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3/c10-6-5-9(13)11-7-1-3-8(4-2-7)12(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChI Key
UUMRUNRDCGIWFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27518
Melting Point
168-171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27518