Merck
ENA181911204
Enamine
4-benzyl-3-hydrazinyl-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.32
MDL番号:
Iupac Name
4-benzyl-3-hydrazino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C15H15N5/c16-17-15-19-18-14(13-9-5-2-6-10-13)20(15)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11,16H2,(H,17,19)
InChI Key
RGYURIDFEWSRLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37016
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)