Merck
ENA161173467
Enamine
5-chloro-2-[(pyridin-3-yl)methoxy]benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.68
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(3-pyridinylmethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c14-12-3-4-13(11(6-12)8-16)17-9-10-2-1-5-15-7-10/h1-8H,9H2
InChI Key
WZFSOAFPDBUGNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35685
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35685