Merck
ENA159843817
Enamine
pentyl(propan-2-yl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.25
MDL番号:
Iupac Name
N-isopropyl-N-pentylamine
Inchi Code
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-9-8(2)3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
QCWXZFZXEGTLOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33563