Merck
ENA159843430
Enamine
2-{[(5-bromothiophen-2-yl)methyl]sulfanyl}ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.66
MDL番号:
Iupac Name
2-{[(5-bromo-2-thienyl)methyl]sulfanyl}ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10BrNS2.ClH/c8-7-2-1-6(11-7)5-10-4-3-9;/h1-2H,3-5,9H2;1H
InChI Key
NYYYGMVOCJEWBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33440
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33440