Merck
ENA152121232
Enamine
4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.39
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H21N3O2S/c1-2-16-9-3-4-12(16)10-15-19(17,18)13-7-5-11(14)6-8-13/h5-8,12,15H,2-4,9-10,14H2,1H3
InChI Key
XWUHLWBFLJYXIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30621
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30621