Merck
ENA118036538
Enamine
1-(4-pentylphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-pentylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-3-5-6-7-12-8-10-13(11-9-12)14(15)4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
GQKXWKNBTSSVEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27405
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27405