Merck
ENA112933499
Enamine
1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
346.14
MDL番号:
Iupac Name
1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H8BrNO4/c16-9-5-8(15(20)21)12(17)11-10(9)13(18)6-3-1-2-4-7(6)14(11)19/h1-5H,17H2,(H,20,21)
InChI Key
LFKLTGPCMCEKPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)