Merck
ENA112933498
Enamine
2-chloro-N-[4-methyl-2,5-dioxo-4-(2-phenylethyl)imidazolidin-1-yl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.75
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-[4-methyl-2,5-dioxo-4-(2-phenylethyl)-1-imidazolidinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O3/c1-14(8-7-10-5-3-2-4-6-10)12(20)18(13(21)16-14)17-11(19)9-15/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,16,21)(H,17,19)
InChI Key
XFJUOGDKSPZMPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23307
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23307