Merck
ENA112933417
Enamine
4-(1H-indol-3-yl)piperidine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.31
MDL番号:
Iupac Name
4-(1H-indol-3-yl)-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H17N3O/c15-14(18)17-7-5-10(6-8-17)12-9-16-13-4-2-1-3-11(12)13/h1-4,9-10,16H,5-8H2,(H2,15,18)
InChI Key
GFAZTOFKUDWLFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26835
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26835