Merck
ENA112933129
Enamine
2-(morpholin-4-yl)ethane-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)ethyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7/h9H,1-6H2
InChI Key
YZVWMFBVTTUSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26143
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)