Merck
ENA112933122
Enamine
2-(carbamimidoylsulfanyl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.18
MDL番号:
Iupac Name
2-hydroxyethyl imidothiocarbamate
Inchi Code
1S/C3H8N2OS/c4-3(5)7-2-1-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5)
InChI Key
CKCQXLZVTHFENO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26118
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26118