Merck
ENA112933071
Enamine
2-(3-cyclopropyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.25
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-cyclopropyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H10N4OS/c8-5(12)3-11-6(4-1-2-4)9-10-7(11)13/h4H,1-3H2,(H2,8,12)(H,10,13)
InChI Key
YEKSOCPVAZTSBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26942
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26942