Merck
ENA112933044
Enamine
N-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.59
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-2-chloro-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H13BrClNO2/c1-14(11(15)8-13)6-7-16-10-4-2-9(12)3-5-10/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI Key
JGPHBCJWWFOBPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22746
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22746