Merck
ENA100800954
Enamine
2-chloro-N-[3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.7
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-[3-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O2/c13-8-11(16)14-9-3-1-4-10(7-9)15-6-2-5-12(15)17/h1,3-4,7H,2,5-6,8H2,(H,14,16)
InChI Key
ZLKNMNXYMFJRNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24592
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24592
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)