Merck
ENA087844859
Enamine
2-chloro-1-[4-(3,4-difluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.76
MDL番号:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(3,4-difluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H13ClF2N2O3S/c13-8-12(18)16-3-5-17(6-4-16)21(19,20)9-1-2-10(14)11(15)7-9/h1-2,7H,3-6,8H2
InChI Key
HMCXQMCKARMTQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22578
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22578