Merck
ENA069848666
Enamine
2-{[4-(2-chloroacetyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.79
MDL番号:
Iupac Name
2-{[4-(chloroacetyl)-1-piperazinyl]sulfonyl}benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H14ClN3O3S/c14-9-13(18)16-5-7-17(8-6-16)21(19,20)12-4-2-1-3-11(12)10-15/h1-4H,5-9H2
InChI Key
HKTJYSFJMYFISF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22719
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)