Merck
ENA065085501
Enamine
4-ethyl-1,5-dioxo-1H,2H,3H,3aH,4H,5H-pyrrolo[1,2-a]quinazoline-3a-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.28
MDL番号:
Iupac Name
4-ethyl-1,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydropyrrolo[1,2-a]quinazoline-3a(1H)-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O4/c1-2-15-12(18)9-5-3-4-6-10(9)16-11(17)7-8-14(15,16)13(19)20/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
HXZUMCQWWOGJBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14482
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14482
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)