Merck
ENA065085424
Enamine
3-(4-methylphenyl)thiophene-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.31
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-methylphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-16-11(10)12(15)14-13/h2-7H,13H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
SGXAXHVXLHKMQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14323
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14323
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)