Merck
ENA061957684
Enamine
1-(4-hydroxyphenyl)pyrrolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
mp
162-167
Iupac Name
1-(4-hydroxyphenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-3-8(4-6-9)11-7-1-2-10(11)13/h3-6,12H,1-2,7H2
InChI Key
KZDDUQHZILCAFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14191
Melting Point
162-167
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14191
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)