Merck
ENA061488434
Enamine
[(5-methylthiophen-2-yl)methyl](2-phenylethyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.36
MDL番号:
Iupac Name
N-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C14H17NS/c1-12-7-8-14(16-12)11-15-10-9-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,15H,9-11H2,1H3
InChI Key
VJGBGYXZJYJOSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13537
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13537