Merck
ENA061488150
Enamine
6-(4-bromophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine-4-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.24
MDL番号:
mp
16-17
Iupac Name
6-(4-bromophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Inchi Code
1S/C12H7BrN2S2/c13-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9-11(17-10)12(16)15-6-14-9/h1-6H,(H,14,15,16)
InChI Key
ZKENECVKDONKSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13825
Melting Point
16-17
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13825