Merck
ENA053246536
Enamine
2-ethanesulfonamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.33
MDL番号:
Iupac Name
N-(ethylsulfonyl)(methyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C7H15NO4S2/c1-3-14(11,12)8-6(7(9)10)4-5-13-2/h6,8H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
MJTCKHBNYRVDBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12012
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12012