Merck
ENA053246411
Enamine
N-[(5-bromothiophen-2-yl)methyl]-2-chloro-N-ethylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.62
MDL番号:
Iupac Name
N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]-2-chloro-N-ethylacetamide
Inchi Code
1S/C9H11BrClNOS/c1-2-12(9(13)5-11)6-7-3-4-8(10)14-7/h3-4H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
NLZAEWWOYAJKCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12339