Merck
ENA048303627
Enamine
2-chloro-N-{[(4-chlorophenyl)carbamoyl]methyl}-N-methylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.13
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-chloroanilino)-2-oxoethyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H12Cl2N2O2/c1-15(11(17)6-12)7-10(16)14-9-4-2-8(13)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,14,16)
InChI Key
SWDWMDRPDBBGDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11700
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)