Merck
ENA048303527
Enamine
2-chloro-N-[(dimethylcarbamoyl)methyl]-N-methylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.65
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C7H13ClN2O2/c1-9(2)7(12)5-10(3)6(11)4-8/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
ITBBWVSPWDSWRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11528
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11528
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)